Learn More
Methyltriphenoxyphosphonium iodide, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 415020500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 17579-99-6 Peso : 0.10000kg
Quantità 50g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10015443
  • 231.00€ / 50g
Spedizione stimata: 29-07-2021
Identificatori chimici
17579-99-6
452.22
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
2735090
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
C19H18IO3P
MFCD00011911
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
methyl(triphenoxy)phosphanium;iodide
Specifica
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
141.0°C to 146.0°C
17579-99-6
100.0
C19H18IO3P
06, 177
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
methyl(triphenoxy)phosphanium;iodide
2735090
95%
Glass bottle
50g
94.0
94% min. (Argentometry)
MFCD00011911
01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
452.22
452.22
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyltriphenoxyphosphonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati