Learn More
Methyltriphenylarsonium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11305229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305229 1 g 1g
11315229 5 g 5g
11325229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11305229 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18599.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1499-33-8
Formula molecolare C19H18AsI
Molecular Weight (g/mol) 448.179
Numero MDL MFCD00031543
InChI Key GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
PubChem CID 73911
IUPAC Name methyl(triphenyl)arsanium;iodide
SMILES C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyltriphenylarsonium iodide
Punto di fusione 173°C to 177°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3465
Beilstein 3639838
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 448.18
Percent Purity 98%