Learn More
Methyltriphenylphosphonium Bromide, 98%
Codice prodotto. 10041850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041850 10 g Plastic bottle 10g
10031850 100 g Plastic bottle 100g
10319083 500 g Plastic bottle 500g
11975801 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10041850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156950100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1779-49-3
Formula molecolare C19H18BrP
Molecular Weight (g/mol) 357.23
Numero MDL MFCD00011804
InChI Key LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC Name methyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyltriphenylphosphonium bromide
Punto di fusione 230.0°C to 234.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >240°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3P(C6H5)3Br
Quantità 10 g
Fieser 01,697
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone
Peso formulazione 357.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyltriphenylphosphonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.