for C-C Bond Formation (Olefination)
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyltriphenylphosphonium bromide |
| Punto di fusione | 230.0°C to 234.0°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | >240°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3P(C6H5)3Br |
| Quantità | 500 g |
| Fieser | 01,697 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyltriphenylphosphonium bromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.