Learn More
Methyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30466028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33118025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 1779-49-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H18 P . Br
Quantità 25 g
Sinonimo M 0779, MTPPB, Triphenylmethylphosphonium Bromide, Triphenylphosphonium Methobromide, Triphenylphosphonium Methylbromide
InChI Formula InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name methyl(triphenyl)phosphonium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 357.22
Peso formulazione 356.033
Percent Purity >95