for C-C Bond Formation (Olefination)
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyltriphenylphosphonium iodide |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 185.0°C to 187.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3P(C6H5)3I |
| Show More |