Learn More
Methylurea, 97%, ACROS Organics™
15.40€ - 47.50€
Identificatori chimici
CAS 598-50-5
Formula molecolare C2H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00007950
InChI Key XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC Name methylurea
SMILES CNC(=O)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10001360 SDS Vedere i documenti Acros Organics
127991000
100g Plastic bottle 15.40€
100g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 27-04-2020
Aggiungi al carrello
10021360 SDS Vedere i documenti Acros Organics
127995000
500g Plastic bottle 47.50€
500g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 27-04-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
598-50-5
74.08
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
11719
methylurea
C2H6N2O
MFCD00007950
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
CHEBI:44383
CNC(=O)N
Specifica
Methylurea
Plastic bottle
White
100g
598-50-5
100.0
C2H6N2O
MFCD00007950
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
methylurea
11719
74.08
97%
Authentic
2% max.
98.0°C to 102.0°C
97%
96.0
96% min. (on dry substance) (HPLC)
CH3NHCONH2
04, 64
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
CNC(=O)N
74.08
CHEBI:44383
Crystalline Solid