Learn More
Methylviolettlösung for PANPEHA indicator paper, Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methylviolettlösung |
| Punto di fusione | -115°C (The physical data is that of the main component) |
| Punti di ebollizione | 78°C to 79°C (1013 hPa) (The physical data is that of the main component) |
| CAS | 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9 |
| Numero UN | UN1170 |
| Quantità | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylviolettlo
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol