missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metixene EP Impurity B, Mikromol™

Codice prodotto. 30050127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050127 25 mg 25mg
30050905 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050127 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0125.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Metixene EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Thioxanthone
CAS 492-22-8
Nomi componenti o analita Thioxanthone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H8 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC Name thioxanthen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 212.27
Quantità 25 mg
Peso formulazione 212.0296 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.