Learn More
Metixene EP Impurity B, Mikromol™
Descrizione
Metixene EP Impurity B
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thioxanthone |
| CAS | 492-22-8 |
| Nomi componenti o analita | Thioxanthone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H8 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC Name | thioxanthen-9-one |
| Vedi altri risultati |