Learn More
Metoclopramide hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316690 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316690 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15165000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Metoclopramide Hydrochloride
CAS 7232-21-5
Nomi componenti o analita Metoclopramide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo BRL-9200
InChI Formula InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC Name 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 336.26
Quantità 1 mL
Peso formulazione 335.1167 g/mol