Learn More
Metoclopramide hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 16554344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16554344 5 g 5g
16564344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16554344 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461820050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7232-21-5
Formula molecolare C14H23Cl2N3O2
Molecular Weight (g/mol) 336.26
InChI Key RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Materiale o nome chimico Metoclopramide hydrochloride
Punto di fusione 171.0°C to 173.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 336.26
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.