Learn More
Metoclopramide hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 16564344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16564344 25 g 25g
16554344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16564344 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461820250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7232-21-5
Formula molecolare C14H23Cl2N3O2
Molecular Weight (g/mol) 336.26
InChI Key RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Metoclopramide hydrochloride
Punto di fusione 171.0°C to 173.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 336.26