Learn More
Metolachlor ESA Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30010460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010460 25 mg 25mg
17932225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010460 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33871025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947601-85-6
Formula molecolare C15 H22 N O5 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 351.39
Sinonimo CGA 354743, Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt, Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Metolachlor ESA sodium salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI)
IUPAC Name sodium;2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate
SMILES [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Peso formulazione 351.1116
Percent Purity >95%