Learn More
Metolazone, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10134624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Unit Size:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10134624 100 mg Amber Glass 100mg
10728705 25 mg Amber Glass 25mg
10596574 50 mg Amber Glass 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10134624 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP2667100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-04-2027
Add to basket
Metolazone is an anti-hypertensive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17560-51-9
Formula molecolare C16H16ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 365.83
Numero MDL MFCD00069304
InChI Key AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMILES CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Metolazone
Punto di fusione 248°C
Colore White
Imballaggio Amber Glass
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 6224
IUPAC Name 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
Peso formulazione 365.8
Forma fisica Powder or Solid