Learn More
Metolazone, MedChemExpress
Descrizione
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metolazone |
| CAS | 17560-51-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H16ClN3O3S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | SR-720-22 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 365.83 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only