Learn More
Metolazone, Mikromol™
Codice prodotto. 30050761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050761 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050761 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1306.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metolazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Metolazone
CAS 17560-51-9
Nomi componenti o analita Metolazone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
SMILES CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 365.83
Quantità 250 mg
Peso formulazione 365.0601 g/mol