Learn More
Metopimazine-d6, TRC
Codice prodotto. 30469947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469947 1 mg 1mg
30468913 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30469947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3387621MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1215315-86-8
Formula molecolare C22H21D6N3O3S2
Molecular Weight (g/mol) 451.64
Sinonimo 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl-d6]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl-d6]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl-d6]phenothiazine, EXP 999-d6, RP 9965-d6, Vogalene-d6
SMILES NC(C(CC1)CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Metopimazine-d6
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)/i4D2,11D2,12D2