Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487336 100 mg 100mg
16471866 500 mg -
16461266 200 mg 200mg
16443397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16487336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17503A
MedChemExpress Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Specifica
Materiale o nome chimico Metoprolol succinate
CAS 98418-47-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H56N2O10
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 652.82
Peso formulazione 652.82
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only