Learn More
Metoxuron, TRC
Codice prodotto. 30481028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481028 25 mg 25mg
30476953 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33884325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19937-59-8
Formula molecolare C10 H13 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 228.68
Sinonimo Urea, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, Dosanex, Metoxuran, Metoxuron, N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Purivel, SAN 6602, SAN 7102, Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
IUPAC Name 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
SMILES COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Metoxuron
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Peso formulazione 228.0666