missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metribolone, TRC

Codice prodotto. 30475297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30475297 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30475297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3388201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Metribolone
CAS 965-93-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H24 O2
Quantità 1 mg
Sinonimo (17beta)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-4,9,11-trien-3-one, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyestra-4,9(10),11-trien-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17alpha-Methyl-3-oxo-4,9,11-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Methyltrienolone, 17beta-Hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien-3-one, 3-Oxo-17beta-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triene, 3-Oxo-17beta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triene, Methyltrienolone, Metribolone, NSC 92858, R 1881, RU 1881, (17β)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-4,9,11-trien-3-one, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxyestra-4,9(10),11-trien-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17α-Methyl-3-oxo-4,9,11-estratrien-17β-ol, 17α-Methyltrienolone, 17β-Hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triene, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triene
InChI Formula InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC Name (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13,17-dimethyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 284.39
Peso formulazione 284.1776
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.