Learn More
Metrizoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30472698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472698 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472698 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3389352G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Formula molecolare C12H11I3N2O4
Quantità 2 g
Sinonimo 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
InChI Formula InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC Name 3-acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 627.94
Peso formulazione 627.7853