Learn More
Metro™ Cage Rack Lab Cart, Autoclavable
Descrizione
- Carts come standard with swedged posts and aluminum split sleeves
- Units measure 69 in. high (175.3cm) including casters
- Footprints: 18 x 60 in. (45.7 x 152.4cm) or 24 x 60 in. (61 x 152.4cm)
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Utility Cart |
| Colore | Silver |
| Dimensioni (L x P x A) | 60 x 18 x 69 in. (152.4 x 45.7 x 175.3 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hi-temp, Washable Applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 69 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 175.3 cm |
| Include | 5 Stainless Steel autoclave shelves with swedged posts and aluminum split sleeves |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 60 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152.4 cm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |