Learn More
Metro™ Cage Rack Lab Cart, Autoclavable
Codice prodotto. 15997011
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
45.7 cm
61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15997011 61 cm Pezzo
15987011 45.7 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15997011 Fornitore Metro™ N. del fornitore LC5S2460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00€
    3305.31€ / pezzi 1
    Risparmia 809.69€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
Preconfigured cage racks available in two footprints.
  • Carts come standard with swedged posts and aluminum split sleeves
  • Units measure 69 in. high (175.3cm) including casters
  • Footprints: 18 x 60 in. (45.7 x 152.4cm) or 24 x 60 in. (61 x 152.4cm)
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Utility Cart
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 60 x 24 x 69 in. (152.4 x 61 x 175.3 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Hi-temp, Washable Applications
Altezza (sistema imperiale) 69 in.
Altezza (sistema metrico) 175.3 cm
Include 5 Stainless Steel autoclave shelves with swedged posts and aluminum split sleeves
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 5
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm