Learn More
Metro™ Cover Holder for Super Erecta Wire Shelves
Codice prodotto. 15946971
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
18.25 x 18.5 x 4 in. (46.4 x 47 x 10.16 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15946971 18.25 x 18.5 x 4 in. (46.4 x 47 x 10.16 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15946971 Fornitore Metro™ N. del fornitore LARCH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    90.25€ / pezzi 1
    Risparmia 23.75€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 06-04-2027
Accessory for Super Erecta Wire Shelf
  • Holds tote box covers
  • Stainless steel wire
  • 18.25L x 18.5W x 4 in. H;
  • 6 lbs.
Specifica
Product Type Cover Holder
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 18.25 x 18.5 x 4 in. (46.4 x 47 x 10.16 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving system
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46.4 cm
Peso (sistema imperiale) 6 lb.
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Larghezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 47 cm