Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
Connects end units to tracks and anchors tracks to floor
1265.00€ - 2370.00€
Specifica
Include | 74 in. High stationary posts and connecting hardware to connect double-deep qwikTRAK™ stationary end units to track and anchors track to floor |
---|---|
Product Type | Stationary End Unit Kit |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15936981
|
Metro™
LBTES |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system | Stainless Steel | 73.6 lb. | 33.5 kg |
2370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15916981
|
Metro™
LBTEC |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system | Chrome | 73.6 lb. | 33.5 kg |
1265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15926981
|
Metro™
LBTEK3 |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ shelving system | Steel | 73.6 lb. | 33.5 kg |
1515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15946981
|
Metro™
LBTEX3 |
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving system | Polymer | 42.3 lb. | 19.2 kg |
2025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ and MetroMax iQ shelving systems
- Kit includes 74 in. (188cm) high stationary posts and connecting hardware
Order Info
Order one kit per double-deep system. Shelves are sold separately.
Specifica
74 in. High stationary posts and connecting hardware to connect double-deep qwikTRAK™ stationary end units to track and anchors track to floor | |
Stationary End Unit Kit |