Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Track Sets
Codice prodotto. 15997001
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
30 in.
72 in.
84 in.
96 in.
108 in.
120 in.
132 in.
144 in.
156 in.
168 in.
180 in.
192 in.
204 in.
216 in.
228 in.
240 in.
252 in.
Peso (sistema imperiale):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15997001 84 in. 10 lb. Pezzo
15907011 96 in. 11 lb. Pezzo
15917011 108 in. 13 lb. Pezzo
15987001 72 in. 9 lb. Pezzo
15957001 30 in. 4 lb. Pezzo
15956991 120 in. 14 lb. Pezzo
15977001 252 in. 29 lb. Pezzo
15967001 240 in. 27 lb. Pezzo
15966991 132 in. 15 lb. Pezzo
15976991 144 in. 17 lb. Pezzo
15996991 168 in. 19 lb. Pezzo
15927001 204 in. 23 lb. Pezzo
15986991 156 in. 18 lb. Pezzo
15907001 180 in. 21 lb. Pezzo
15937001 216 in. 25 lb. Pezzo
15917001 192 in. 22 lb. Pezzo
15947001 228 in. 26 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 15997001 Fornitore Metro™ N. del fornitore LBTS7NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    738.47€ / pezzi 1
    Risparmia 148.53€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
Create tracks up to 21 ft.
  • For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q and MetroMax i shelving systems
  • Sets include tracks and hardware needed to assemble system up to 21 ft. (640cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets
Specifica
Product Type Track Set
Profondità (sistema imperiale) 84 in.
Profondità (sistema metrico) 213.36 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ and MetroMax i™ shelving system
Include Tracks and hardware needed to assemble double deep qwikTRAK™ system up to 21 ft.
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg