Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Mobile Unit Kits
Kit provides components for shelving units that fit on tracks for added mobility
1175.00€ - 1290.00€
Specifica
Descrizione Chrome plated
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system
Include Posts, casters/channel caster assembly, donut bumpers, roller bearing assemblies, tie-together hardware to connect double-deep Top-Track™ two mobile units
Product Type Mobile Unit Kit
Materiale Chrome
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) ripiano Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) ripiano Prezzo Quantità e disponibilità  
15907161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTTM18C
72 lb. 20.25 in. 18 in.
1175.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15927161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTTM24C
78 lb. 26.25 in. 24 in.
1290.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15917161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTTM21C
75 lb. 23.25 in. 21 in.
1250.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
  • Kit includes posts, casters, caster channels, donut bumpers, roller bearing assemblies and tie-together hardware to connect two units
  • Chrome finish
Order Info
Shelves are sold separately.
Specifica
Specifica
Chrome plated
Posts, casters/channel caster assembly, donut bumpers, roller bearing assemblies, tie-together hardware to connect double-deep Top-Track™ two mobile units
Chrome
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system
Mobile Unit Kit