Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary End Unit Kits
Descrizione
- For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
- Chrome-plated finish
- Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and connecting hardware
Order Info
Shelves are sold separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stationary End Unit Kit |
| Descrizione | Chrome plated |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system |
| Include | 86 in. Posts and connecting hardware |
| Peso (sistema imperiale) | 41 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 18.4 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) ripiano | 24 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Larghezza (sistema metrico) ripiano | 61 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Vedi altri risultati |