Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary Intermediate Unit Kits
Codice prodotto. 15947151
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
18 in.
21 in.
24 in.
Larghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
21 in.
24 in.
Peso (sistema imperiale):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) ripiano Peso (sistema imperiale) unitSize
15947151 18 in. 18 in. 18 lb. Pezzo
15957151 21 in. 21 in. 20 lb. Pezzo
15967151 24 in. 24 in. 22 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15947151 Fornitore Metro™ N. del fornitore LTTA18C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00€
    630.73€ / pezzi 1
    Risparmia 126.27€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connects intermediate units in Double-Deep systems and to overhead track sets
  • For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
  • Chrome-plated finish
  • Kit includes connecting hardware
Order Info
One kit is required for intermediate units connected end-to-end. Shelves are sold separately.
Specifica
Product Type Stationary Intermediate Unit Kit
Finitura Chrome
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system
Include 86 in. Posts and connecting hardware
Peso (sistema imperiale) 18 lb.
Peso (sistema metrico) 8 kg
Larghezza (sistema imperiale) ripiano 18 in.
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) ripiano 45.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Materiale Steel