Learn More
Metro™ Electronic and Cleanroom Shelving Accessory, Label Holder
Conductive label holders
Marca:  Metro™ 9990PESD
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00800kg
Codice prodotto. 15936781
  • 11.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Metro™ Super Erecta™ wire shelves and MetroMax Q ESD frames
  • Available in two lengths
Specifica
Specifica
3 in.
1.25 in.
7.6 cm
Plastic
3.2 cm
SmartTray™ system