Learn More
Metro™ Flexline™ Cart Accessories
Codice prodotto. 15946911
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
8.5 x 4.5 x 16.75 in.
Colore:
Gray
Capacità (sistema imperiale):
7 gal.
Product Type:
Waste Basket and Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Colore Capacità (sistema imperiale) Product Type Dimensione della confezione
15946911 8.5 x 4.5 x 16.75 in. Gray 7 gal. Waste Basket and Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15946911 Fornitore Metro™ N. del fornitore FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    94.83€ / pezzi 1
    Risparmia 20.17€
    17% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Side/recessed storage accessories
  • 28 quart
  • Dimensions: 37 x 27.5 x 39cm (14.5 x 10.875 x 15.375 in.)
  • Holder included
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7 gal.
Product Type Waste Basket and Holder
Capacità (sistema metrico) 26.5 L
Colore Gray
Dimensioni (L x P x A) 8.5 x 4.5 x 16.75 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flexline and Lifeline Carts
Altezza (sistema imperiale) 16.75 in.
Altezza (sistema metrico) 42.54 cm
Include Holder
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.59 cm
Materiale Plastic
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.43 cm