Learn More
Metro™ HD Super Stainless Dunnage Shelves Accessory, Donut Bumper
Codice prodotto. 15926791
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15926791 Plastic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15926791 Fornitore Metro™ N. del fornitore 9992H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30€
    16.96€ / pezzi 1
    Risparmia 3.34€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
For use with HD Super shelving units
  • Fits 4.1cm (1.625 in.) posts only
Specifica
Product Type Donut Bumper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits 4.1cm posts only
Materiale Plastic