Learn More
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Hooks
Codice prodotto. 15996931
Cambia vista
Click to view available options
Finitura:
Chrome-plated
Stainless
Larghezza (sistema imperiale):
0.38 in.
2 in.
Larghezza (sistema metrico):
9.6 mm
5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Finitura Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15996931 Stainless 0.38 in. 9.6 mm Pezzo
15986931 Chrome-plated 2 in. 5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15996931 Fornitore Metro™ N. del fornitore HK23S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.35€
    8.32€ / pezzi 1
    Risparmia 2.03€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 22-04-2027
Keep your workspace organized and items in easy reach. The Metro Utility Hooks are perfect for use with HD Super Stainless Laboratory Worktables.
  • Choice of hooks for use with tables with overheads
Specifica
Product Type Utility Hook
Certificazione/Conformità NSF
Profondità (sistema imperiale) 1.69 in.
Profondità (sistema metrico) 4.29 cm
Finitura Stainless
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cantilever shelves for worktables with overhead
Altezza (sistema imperiale) 3.44 in.
Altezza (sistema metrico) 8.7 cm
Size Small
Stile Snap-on
Larghezza (sistema imperiale) 0.38 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.6 mm