Learn More
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Hooks
Keep your workspace organized and items in easy reach. The Metro Utility Hooks are perfect for use with HD Super Stainless Laboratory Worktables.
8.35€ - 15.35€
Specifica
Certificazione/Conformità | NSF |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 1.69 in. |
Profondità (sistema metrico) | 4.29 cm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cantilever shelves for worktables with overhead |
Altezza (sistema imperiale) | 3.44 in. |
Codice del prodotto | Marca | Finitura | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15996931
|
Metro™
HK23S |
Stainless | 0.38 in. | 9.6 mm |
15.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15986931
|
Metro™
HK23C |
Chrome-plated | 2 in. | 5 cm |
8.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Choice of hooks for use with tables with overheads
Specifica
NSF | |
4.29 cm | |
3.44 in. | |
Small | |
Utility Hook |
1.69 in. | |
Cantilever shelves for worktables with overhead | |
8.7 cm | |
Snap-on |