Learn More
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Racks
For use with HD Super worktables
130.00€ - 137.00€
Specifica
Depth (English) Interior | 4.37 in. |
---|---|
Depth (Metric) Interior | 11 cm |
Finitura | Chrome-plated |
Altezza (sistema imperiale) interno | 1.93 in. |
Altezza (sistema metrico) interno | 4.9 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15986741
|
Metro™
654SRC |
Overhead 60 in. worktable models | 51.96 in. | 131.8 cm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15996741
|
Metro™
660SRC |
Overhead 72 and 96 in. worktable models | 57.96 in. | 147 cm |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Choice of racks for use with tables with overheads
Specifica
4.37 in. | |
Chrome-plated | |
4.9 cm |
11 cm | |
1.93 in. | |
Utility Rack |