Learn More
Metro™ Lab Cart, Autoclavable
Codice prodotto. 15977011
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
24 x 18 x 39 in.
36 x 24 x 39 in.
N. di ripiani:
2
3
Peso (sistema imperiale):
25 lb.
37.5 lb.
46.5 lb.
65.5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) N. di ripiani Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15977011 36 x 24 x 39 in. 3 65.5 lb. Pezzo
15967011 24 x 18 x 39 in. 3 37.5 lb. Pezzo
15957011 36 x 24 x 39 in. 2 46.5 lb. Pezzo
15947011 24 x 18 x 39 in. 2 25 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15977011 Fornitore Metro™ N. del fornitore LC3S2436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00€
    1508.73€ / pezzi 1
    Risparmia 371.27€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
Includes
Swedged posts and aluminum split sleeves.
Move and clean equipment with ease. Autoclavable lab cart is preconfigured with a choice of two or three shelves.
  • Choice of 2- or 3-shelf models
  • Units measure 39 in. (99.1cm) high including casters†
  • 18 x 24 in. (45.6 x 61cm) or 24 x 36 in. (61 x 91.4cm) footprints available
Order Info
Casters are not included, sold separately (see 5MHTN, 5MHTNB).
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Laboratory Cart
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 36 x 24 x 39 in.
Altezza (sistema imperiale) 39 in.
Altezza (sistema metrico) 99.1 cm
Include Swedged posts and aluminum split sleeves
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Materiale Stainless Steel
N. di ruote None
N. di ripiani 3
Peso (sistema metrico) 29.7 kg
Peso (sistema imperiale) 65.5 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm