Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Codice prodotto. 15907041
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Lunghezza (sistema imperiale):
45.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
15907041 Black 45.75 in. Pezzo
15917041 Gray 45.75 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15907041 Fornitore Metro™ N. del fornitore LT48BSB
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Match length and color with selected countertop.
  • 4 in. high (10.2 cm)
  • Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Product Type Backsplash
Colore Black
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 45.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 116.2 cm