Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Match length and color with selected countertop
Marca:  Metro™ LT30BSG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.99200kg
Codice prodotto. 15917021
  • 107.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 4 in. high (10.2 cm)
  • Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Specifica
27.75 in.
4 in.
Gray
10.2 cm
70.5 cm