Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Match length and color with selected countertop
Marca:  Metro™ LT36BSG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.36000kg
Codice prodotto. 15917031
  • 130.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 4 in. high (10.2 cm)
  • Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Specifica
33.75 in.
4 in.
Gray
10.2 cm
87.5 cm