Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Match length and color with selected countertop
Marca:  Metro™ LT60BSG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.44800kg
Codice prodotto. 15917051
  • 185.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 4 in. high (10.2 cm)
  • Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Specifica
57.75 in.
4 in.
Gray
10.2 cm
146.6 cm