Learn More
Metro™ MetroMax i Basket Glassware Cart
Codice prodotto. 15996921
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
60 in.
Descrizione:
4-Basket Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Descrizione Dimensione della confezione
15996921 60 in. 4-Basket Unit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15996921 Fornitore Metro™ N. del fornitore GWBX32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00€
    1308.01€ / pezzi 1
    Risparmia 1536.99€
    54% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Level 2 cart with built-in Microban antimicrobial product protection allows arrangement configuration, ensuring storage and movement won't disrupt your workday.
  • Modular design offers ultimate flexibility.
  • Reinforced polymers provide superior strength (up to 800 lb. per shelf).
  • Corrosion-proof, suitable for damp and humid conditions.
  • Lifetime warranty against rust and corrosion.
  • Shelves wipe down easily and have a retaining edge that contains drips and spills.
  • Two-basket and four-basket capacity glassware solutions are offered in a spacesaving 18 x 36 in. (457 x 914mm) footprint.
  • Solid MetroMax bottom shelf provides spill retention and can be removed from shelf frame for easy cleaning.
  • Wide range of accessories available separately, including all-polymer casters for maximum corrosion resistance and premium performance.
Order Info
Casters not included (5PC Series Metro casters are recommended for superior lifetime performance).
Specifica
Product Type Glassware Cart
Capacità (sistema metrico) 362.8 kg
Colore Taupe, Blue
Descrizione 4-Basket Unit
Dimensioni (L x P x A) 36 x 18 x 6 in. (91.4 x 45.7 x 15.2 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Glassware Transportation
Altezza (sistema imperiale) 60 in.
Altezza (sistema metrico) 152.4 cm
Include Solid MetroMax i bottom shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 800 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 362.8 kg
Materiale Polymer
N. di ripiani 1
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.7 cm