Learn More
Metro™ MetroMax i™ Lab Worktable Accessory, Drawer
The Metro MetroMax i™ Lab Worktable Drawer comes in a choice of sizes to provide extra room and functionality in your storage setup.
316.00€ - 555.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 30, 36, 48 and 60 in. lab worktables |
---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema imperiale) | Profondità (sistema metrico) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema imperiale) | Profondità (sistema metrico) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15917061
|
Metro™
LTD3L |
3 in. | 7.6 cm | Locking Drawer |
454.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907061
|
Metro™
LTD3 |
3 in. | 7.6 cm | Drawer |
316.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15927061
|
Metro™
LTD6 |
6 in. | 15.2 cm | Drawer |
413.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15937061
|
Metro™
LTD6L |
6 in. | 15.2 cm | Locking Drawer |
555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Drawers fit 30, 36, 48 and 60 in. (76, 91.4, 121.9, and 152.4cm) table lengths
- Locking feature available
Specifica
For 30, 36, 48 and 60 in. lab worktables |