Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
1265.00€ - 1295.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ MetroMax i™ and Q™ Top-Track™ system
Altezza (sistema imperiale) 86 in.
Altezza (sistema metrico) 2185 mm
Include 86 in. Posts, hardware and connecting components
Product Type Stationary End Unit Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) ripiano Larghezza (sistema metrico) ripiano Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) ripiano Larghezza (sistema metrico) ripiano Prezzo Quantità e disponibilità  
15937221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MXTTE18
18 in. 45.7 cm
1265.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MXTTE24
24 in. 61 cm
1295.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks.
  • Stationary end units stabilize MetroMax i Top-Track storage systems
  • 2185mm (86 in.) high posts
Order Info
Order one per Top-Track system. Shelves are ordered separately.
Specifica
Specifica
Metro™ MetroMax i™ and Q™ Top-Track™ system
2185 mm
Stationary End Unit Kit
86 in.
86 in. Posts, hardware and connecting components