Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Accessory, Keyboard Shelf
For use with MetroMax iQ shelves
388.00€ - 399.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976941
|
Metro™
KBX |
18 in. (457mm) and 24 in. (610mm) wide MetroMax i shelves |
399.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15957061
|
Metro™
LTKB |
48 in. (121.9mm) and 60 in. (152.4mm) wide MetroMax i shelves |
388.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Epoxy-coated shelf provides high level of corrosion resistance
- Mounts to 18 in. or 24 in. wide shelves
- Minimum shelf length is 30 in.
Shelf load should not exceed 10 lbs. (45.8kg).
Specifica
Keyboard Shelf |