Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Color Shelf Marker
Use to assign color coding to individual shelf levels, shelving units, carts, or strorage areas
7.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916901
|
Metro™
CSM6-BX |
Blue |
7.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15926901
|
Metro™
CSM6-RX |
Red |
7.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Attaches easity to shelf for content identification
- 6 in. length
Specifica
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving | |
6 in. | |
15.2 cm |