Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Shelf Divider
Codice prodotto. 15987211
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15987211 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15987211 Fornitore Metro™ N. del fornitore MXD248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.50€
    24.57€ / pezzi 1
    Risparmia 5.93€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 06-04-2027
Use to create organized compartments or to simply separate shelf contents.
  • Easily repositioned on grid and solid shelves
  • Corrosion proof
Specifica
Product Type Shelf Divider for Plastic Shelves
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm