Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stationary Security Storage Unit
Defend your lab's sensitive materials for loss or pilferage. MetroMaxiQ Stationary Security Storage unit allows for protection in a secure, parked unit within your work environment.
2030.00€ - 2745.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967161
|
Metro™
MQSEC53E |
Fits shelf: 61 x 91.4cm (24 x 36 in.); W x L: 68.5 x 98.7cm (27 x 38.8 in.) |
2030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15997161
|
Metro™
MQSEC55E |
Fits shelf: 61 x 121.9cm (24 x 48 in.); W x L: 68.5 x 129.2cm (27 x 50.7 in.) |
2530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15927171
|
Metro™
MQSEC56E |
Fits shelf: 61 x 152.4cm (24 x 60 in.); W x L: 68.5 x 159.7cm (27 x 62.8 in.) |
2745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Heavy gauge open wire construction keep contents visible for easy inventory check
- Built-in Microban™ antimicrobial product protection to keep the product “cleaner between cleanings”
- Double door with ergonomic -+-turn handle
- Each door opens 270° and can be secured to the side panels
- Posts have leveling feet to compensate for uneven surfaces
Specifica
Polymer |