Learn More
Metro™ MetroMax Q Stem Caster Mobile Security Unit
Secure your lab's property. Metro MetroMax Q Stem Caster Mobile Security Unit provides movable protection to valuable materials and sensitive items, keeping them safe from loss or pilferage as they are moved around your location.
2345.00€ - 3215.00€
Specifica
Product Type Mobile Security Unit
Da utilizzare con (applicazione) Provides protection to valuable materials and sensitive items from loss or pilferage
Altezza (sistema metrico) 1723 mm
Tipo di ruote 5 in. (127 mm) diameter casters with polyurethane tread and corrosion resistant polymer
Larghezza (sistema metrico) 707 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15957161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MQSEC53DE
Four 5MPX casters 75 kg
2345.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15917171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MQSEC56DE
Four 5MPX casters 81 kg
3055.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15937171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MQSEC56VE
Two 5PCX and two 5PCBX casters 81 kg
3215.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15987161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MQSEC53VE
Two 5PCX and two 5PCBX casters 75 kg
2510.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Heavy gauge open wire construction keep contents visible for easy inventory check
  • Built-in Microban™ antimicrobial product protection to keep the product“cleaner between cleanings”
  • Double door with ergonomic -+-turn handle. Each door opens 270° and can be secured to the side panels
  • Includes four (127mm) dia. casters with polyurethane tread; two swivel and two swivel with brakes
  • Standard Units consist of taupe epoxy coated top and bottom wire shelves, tri-lobal steel posts, wire enclosures, and doors
  • Casters and bumpers are included with mobile units
  • Grid openings: 44 x 44mm
DE Models
  • Use two 5MPX and two 5MPBX casters
  • Includes casters with plated finish
VE Models
  • Use two 5PCX and two 5PCBX casters
  • Recommended for wet or damp environments
  • Includes corrosion resistant polymer casters
Optional intermediate shelves: MetroMax Q quick adjust shelves or corrosion proof MetroMax i
Intermediate shelves are sold separately
Specifica
Specifica
Mobile Security Unit
1723 mm
707 mm
Provides protection to valuable materials and sensitive items from loss or pilferage
5 in. (127 mm) diameter casters with polyurethane tread and corrosion resistant polymer