Learn More
Metro™ MetroMax Shelf Posts
Compatible with MetroMax i™ and MetroMax Q™ shelves
53.20€ - 82.05€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving |
---|---|
Materiale | Polymer |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15957211
|
Metro™
MX74P |
74 in. | 188 cm | Stationary Post with Leveling Foot |
71.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15967211
|
Metro™
MX74UP |
74 in. | 188 cm | Mobile Post for Stem Caster |
71.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917211
|
Metro™
MX33UP |
33 in. | 83.82 cm | Mobile Post for Stem Caster |
53.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907211
|
Metro™
MX33P |
33 in. | 83.82 cm | Stationary Post with Leveling Foot |
53.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15947211
|
Metro™
MX63P |
63 in. | 160 cm | Stationary Post with Leveling Foot |
62.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15937211
|
Metro™
MX54UP |
54 in. | 137.1 cm | Mobile Post for Stem Caster |
58.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15977211
|
Metro™
MX86P |
86 in. | 218.4 cm | Stationary Post with Leveling Foot |
82.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Grooves located every 1 in. for locking shelf wedges in place. Post height stamped to face of post for easy shelf positioning.
- Corrosion-proof polymer posts with built-in Microban™ antimicrobial product protection
- Stationary posts include an adjustable leveling foot to compensate for uneven floors
- Leveling foot can be adjusted 1 in. (25mm)
- Mobile posts accept optional Metro Stem Casters, available in a variety of materials to meet your specific needs
Specifica
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving | |
Polymer |